Merck
379786
Zinc acetate dihydrate
99.999% trace metals basis
Synonyma:
Dicarbomethoxyzinc, Zinc diacetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
219.51
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-170-2
Beilstein/REAXYS Number:
3732513
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder or chunks
SMILES string
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Zinc acetate dihydrate is widely used as a precursor to synthesize ZnO nanomaterials. For example, high-purity single crystal ZnO nanowires can be prepared by thermal decomposition of zinc acetate dihydrate at 300 0C in air.
It can be used to prepare solution-processable ZnO semiconductor ink and an inverted staggered type thin film transistor can be fabricated by spin-casting ZnO ink on a Si wafer.
It can also be used to enhance the structural and optical properties of TiO2–ZnO core-shell nanograss by controlling their size and morphology.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc acetate dihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)