Merck
378275
2,5-Dimethylresorcinol
95%
Synonyma:
β-Orcinol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C6H2-1,3-(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.16
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
207-688-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
bp
277 °C (lit.)
mp
157-162 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)c(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)6(2)8(10)4-5/h3-4,9-10H,1-2H3
InChI key
GHVHDYYKJYXFGU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Dimethylresorcinol
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)