Merck
378259
4,4′-Diaminobenzophenone
97%
Synonyma:
Bis(4-aminophenyl)methanone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(H2NC6H4)2CO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.25
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2211861
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
243-247 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
InChI key
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4′-Diaminobenzophenone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)