Merck
375187
Trimethyltin chloride solution
1.0 M in hexanes
Synonyma:
Chlorotrimethylstannane, Chlorotrimethyltin, Trimethylchlorostannane, Trimethylchlorotin, Trimethylstannyl chloride, Trimethyltin chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3SnCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
199.27
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3535111
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
concentration
1.0 M in hexanes
density
0.797 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Sn](C)(C)Cl
InChI
1S/3CH3.ClH.Sn/h3*1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI key
KWTSZCJMWHGPOS-UHFFFAOYSA-M
Application
Trimethyltin chloride solution (1.0 M in hexanes) can be used as a reagent in the synthesis of conjugated polymers based on isoindigo as acceptor and syn- or anti-benzo[1,2-b:5,4-b′]difuran (BDF) as a donor by Stille cross-coupling reaction. It can further be used for the investigation of optical, electrochemical and photovoltaic properties.
Packaging
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethyltin chloride solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-9.4 °F - closed cup
flash_point_c
-23 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1066-45-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)