Merck
368148
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
98%
Synonyma:
2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane, 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CF3)2C(C6H4NH2)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
334.26
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
98%
mp
195-198 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(c2ccc(N)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12F6N2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,9-1-5-11(22)6-2-9)10-3-7-12(23)8-4-10/h1-8H,22-23H2
InChI key
BEKFRNOZJSYWKZ-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)