Přejít k obsahu
364975
(Triphenylphosphine)copper hydride hexamer
90%
Synonyma:
Cuprous hydride triphenylphosphine hexamer, Hydrido(triphenylphosphine)copper(I) hexamer, Stryker’s reagent, Triphenylphosphine–Copper(I) hydride Hexamer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[(C6H5)3PCuH]6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1961.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Assay:
90%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
90%
reaction suitability
reagent type: reductant
functional group
phosphine
SMILES string
[CuH].[CuH].[CuH].[CuH].[CuH].[CuH].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12.c%13ccc(cc%13)P(c%14ccccc%14)c%15ccccc%15.c%16ccc(cc%16)P(c%17ccccc%17)c%18ccccc%18
InChI
1S/6C18H15P.6Cu.6H/c6*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;;;;;;;/h6*1-15H;;;;;;;;;;;;
InChI key
PYHLOCIDGQNZFY-UHFFFAOYSA-N
General description
Triphenylgermanium hydride is a hydrogen donor.
Application
Catalyst for:
  • Conjugate reduction of ortho-substituted cinnamic esters to form copper enolates
  • Chemoselective preparation of alcohols via hydrogenation of aldehydes
  • 1,2-addition/transmetalation reactions
  • Synthesis of monomer for preparation of phosphorus- and silicon-containing epoxy resins
  • Hydrosilylation reactions
  • Chiral hydrogenation reactions
  • Hydrostannation of activated alkynes
Some useful synthetic applications of (Triphenylphosphine)copperhydride hexamer include stoichiometric and catalytic hydrogenations, chemoselective conjugate reductions, as well as regiospecific and stereoselectiveconjugate hydride reductions.
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)