Merck
363464
1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H18Cl2N2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
309.66
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
258-038-0
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
198-203 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Cl[H].ClCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C13H18Cl2N2.ClH/c14-5-2-6-16-7-9-17(10-8-16)13-4-1-3-12(15)11-13;/h1,3-4,11H,2,5-10H2;1H
InChI key
JVLRNANYLVRULL-UHFFFAOYSA-N
General description
1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride is present as impurity in nefazodone hydrochloride (pharmaceutical formulation). Synthesis of 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride is reported.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)