Merck
357995
Sclareol
98%
Synonyma:
Labd-14-ene-8,13-diol, (1R,2R,8aS)-Decahydro-1-(3-hydroxy-3-methyl-4-pentenyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H36O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
308.50
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-194-0
Beilstein/REAXYS Number:
2054148
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]25/D −13°, c = 4 in carbon tetrachloride
bp
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
mp
95-100 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
InChI key
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
General description
Sclareol, a diterpene compound with a labdane skeleton, is mainly used as a raw material in the fragrance industry. It shows potent cytotoxic and cytostatic effect in human leukemic cell lines.
Application
Sclareol may be used as a starting material in the synthesis of ambergris fragrance chemicals such as ambraoxide, ambrox, methylambraoxide, ambracetal, ambraketal and epiambraketal. It may also be used in the synthesis of (+)-galanolactone, (-)-8-epi-galanolactone and (+)-labdienedial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sclareol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)