Merck
344427
Iron(II) D-gluconate dihydrate
98%
Synonyma:
D-Gluconic acid iron(II) salt dihydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[HOCH2[CH(OH)]4CO2]2Fe · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
482.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
206-076-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
powder
optical activity
[α]25/D +6.7°, c = 1 in H2O
mp
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Fe]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Fe.2H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;;/m11.../s1
InChI key
OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)