Merck
340618
2,3-Diaminophenol
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(H2N)2C6H3OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
124.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
161-165 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(O)c1N
InChI
1S/C6H8N2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,7-8H2
InChI key
PCAXITAPTVOLGL-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3-Diaminophenol is an aromatic diamine and forms Pd(II) and Pt(II) complexes. 2,3-Diaminophenol reacts with 2,4-pentanedione to yield the corresponding benzo[b][1,4]diazepinium salts. 2,3-Diaminophenol reacts with salicylaldehyde or 5-bromosalicylaldehyde in absolute ethanol to yield new unsymmetrical Schiff base.
Application
2,3-Diaminophenol was used:
  • in one-pot microwave assisted synthesis of amino-1,5-benzoxazepines and hydroxyl-1,5-benzodiazepines
  • in the electrosynthesis of poly(2,3-diaminophenol) via electro-oxidation
  • in a synthesis of tetradentate Schiff base complexes via reaction with salicylaldehyde or 5-bromosalicylaldehyde and metals such as Mn(III), Ni(II) and Cu(II)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)