Merck
340472
2,3,4-Trifluorotoluene
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H2F3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
density
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Cc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H5F3/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3H,1H3
InChI key
LRQPEHJWTXCLQY-UHFFFAOYSA-N
General description
Corona discharge of 2,3,4-trifluorotoluene generates difluorobenzyl radicals, which were investigated by vibronically well-resolved emission spectrum.
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)