Merck
338923
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene
99%
Synonyma:
1-(Trimethylsilyl)-2-phenylacetylene, Phenylethynyl-trimethylsilane, Trimethyl(phenylethynyl)silane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5C≡CSi(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3088678
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
bp
87-88 °C/9 mmHg (lit.)
density
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H14Si/c1-12(2,3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3
InChI key
UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene is an SiMe3-substituted alkyne. It undergoes coupling with propargylic and allylic alcohols. Polymerization of 1-phenyl-2-trimethylsilylacetylene by various transition metal catalysts has been reported.
Application
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene was used in the preparation of donor-stabilized Pt-η2-alkyne complexes.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)