Přejít k obsahu
336734
Ammonium tetrathiotungstate
≥99.9% trace metals basis
Synonyma:
Ammonium tungsten sulfide ((NH4 )2 WS4 ), Bis(ammonium) tetrathiotungstate(2-) , Diammonium tetrathiotungstate, Diammonium tetrathiotungstate(2-)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(NH4)2WS4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
348.18
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
crystalline
composition
(NH₄)₂WS₄
reaction suitability
core: tungsten
density
2.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.S[W](S)(=S)=S
InChI
1S/2H3N.2H2S.2S.W/h2*1H3;2*1H2;;;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
MZSROLOWPFQNGM-UHFFFAOYSA-L
Application
This classic building block for transition metal sulfide cluster compounds was recently used in a low-temperature, solid state synthesis of a new series of heterometallic sulfide clusters stabilized with dppm [bis(diphenylphosphino)methane] ligands.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
13862-78-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)