Merck
334472
Hydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
99.9% trace metals basis
Synonyma:
Platinic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2Pt(OH)6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
299.14
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
257-471-2
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Solubility:
H2O: slightly soluble(lit.), aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder and chunks
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
solubility
H2O: slightly soluble(lit.), aqueous acid: slightly soluble(lit.)
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
SMILES string
O.O.O[Pt](O)(O)O
InChI
1S/6H2O.Pt/h6*1H2;/q;;;;;;+4/p-4
InChI key
ILXDKMTYQJUXAB-UHFFFAOYSA-J
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)