Merck
333603
6-Phenylhexanoic acid
98%
Synonyma:
Benzenehexanoic acid
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5(CH2)5CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
bp
201-202 °C/24 mmHg (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
OC(=O)CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c13-12(14)10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2,(H,13,14)
InChI key
JTXZPQIXIXYMDY-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Phenylhexanoic acid is an arylalkanoic acid.
Application
6-Phenylhexanoic acid was employed as a model compound to investigate the effects of chromophore orientation and molecular conformation on surface-enhanced Raman scattering based on metal nanostructures. It was also employed as a substrate to study the stoichiometry of side chain metabolism or complete mineralization of surrogate napthenic acids under methanogenic conditions.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)