Merck
333433
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane
96%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ICH2CH2OCH2CH2OCH2CH2I
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
369.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.572 (lit.)
density
2.028 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, iodo
SMILES string
ICCOCCOCCI
InChI
1S/C6H12I2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
InChI key
BCAGFJXMCZSAHD-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2- Bis (2-iodoethoxy)ethane was used as crosslinking reagent for synthesis of:
  • zirconia-based, alkali-stable strong anion-exchange stationary phase
  • silica-coated nanoparticles
  • novel shell cross-linked (SCL) micelles with pH-responsive poly(2-(diethylamino)ethyl methacrylate) cores and thermoresponsive poly(N-isopropylacrylamide) coronas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)