Merck
333018
Choline hydroxide solution
45 wt. % in methanol
Synonyma:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, (beta-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium hydroxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOCH2CH2N(CH3)3OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
MDL number:
Concentration:
45 wt. % in methanol
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
contains
0.5% paraformaldehyde as stabilizer
concentration
45 wt. % in methanol
refractive index
n20/D 1.4186
density
0.945 g/mL at 25 °C
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
General description
Choline hydroxide solution, also known as choline base, is a strong organic base that can be used in the chemical industry as a solvent, catalyst, and corrosion inhibitor. It can also be used as a stabilizer for quaternary ammonium compounds and as a phase transfer agent in organic synthesis.
Application
Choline hydroxide solution can be used as a catalyst in the efficient conversion of CO2 and 2-aminobenzonitriles to quinazoline-2,4(1H,3H)-dione derivatives.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline hydroxide solution
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Cílové orgány
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
73.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
23 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
30525-89-4 + 67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)