Merck
330590
4-Nitrophthalonitrile
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
O2NC6H3-1,2-(CN)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
173.13
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-748-9
Beilstein/REAXYS Number:
1877554
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder, crystals or chunks
mp
142-144 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H3N3O2/c9-4-6-1-2-8(11(12)13)3-7(6)5-10/h1-3H
InChI key
NTZMSBAAHBICLE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)