Merck
329916
Potassium dideuterium phosphate
98 atom % D
Synonyma:
Potassium dihydrogen-d2 phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
KD2PO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.10
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
237-357-9
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
technique(s)
NMR: suitable
mp
253 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[K+].[2H]OP([O-])(=O)O[2H]
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1/i/hD2
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-ZSJDYOACSA-M
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)