Přejít k obsahu
329207
Dianhydro-D-glucitol
98%
Synonyma:
1,4:3,6-Dianhydro-D-sorbitol, D-Isosorbide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H10O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.14
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-492-3
Beilstein/REAXYS Number:
80510
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +45.2°, c = 3 in H2O
mp
60-63 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H]1CO[C@@H]2[C@H](O)CO[C@H]12
InChI
1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
KLDXJTOLSGUMSJ-JGWLITMVSA-N
Application
Dianhydro-D-glucitol is a greener ingredient widely used as a monomer and building block for a variety of polymers and functional materials, for medical and pharmaceutical applications. It is also used as a fuel or fuel additive.
Applications include:
  • Preparation of renewable polyesters for coating applications.
  • Synthesis of isosorbide esters such as oligo(isosorbide adipate) (OSA), oligo(isosorbide suberate) (OSS), and isosorbide dihexanoate (SDH) as renewable alternatives to phthalate plasticizers.
  • Synthesis of biodegradable porous polyurethane scaffolds for tissue repair and regeneration.
  • Synthesis of the aspirin prodrug, isosorbide-2,5-diaspirinate (ISDA).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)