Merck
326984
Silver
foil, thickness 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Ag
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141740
EC Number:
231-131-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Electrodes
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
foil
composition
Ag
reaction suitability
core: silver
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.25 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Silver is a noble metal, extensively used in SERS, photocatalysis and solar cells. The surface of silver can be functionalized to attain specific properties such as biocompatibility and vapor selectivity of sensors.3 Iodized silver foils and thin films find potential use as SERS-active metal substrates.1 Cu substrates laminated with Ag foils, have compatible coefficient of thermal expansion (CTE), to be used for electronic packaging. Porous ZnO nanoplates deposited on silver foil with tunable hydrophobicity may be fabricated.3
Preparation Note
50 × 50 mm (approximately 6.6 g)
100 × 100 mm (approximately 26.4 g)
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
target_organs
Nervous system
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)