Merck
325929
Terbium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyma:
Terbium triacetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Tb(CH3CO2)3 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
336.06 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
247-065-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
reaction suitability
core: terbium, reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Tb](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Tb/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI key
CUFVJHPGFMTTMB-UHFFFAOYSA-K
General description
Terbium(III) acetate hydrate is a crystalline compound with a high boiling and melting point. Due to its luminescent properties, it is mainly used as a precursor to produce phosphors, scintillators, catalysts, and magneto-optic materials.
Application
Terbium(III) acetate hydrate can be used:
  • As a precursor to prepare terbium oxide catalyst.
  • As a surface passivator to fabricate photoluminescent carbon quantum dots.
  • As a dopant to prepare Li co-doped ZnO nanoparticles which can be applied in electro-optic and magnetic devices.
  • As a sol-gel precursor to prepare lead zirconate titanate thin films.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)