Přeskočit na
325902
Scandium(III) nitrate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyma:
Scandium trinitrate hydrate, Scandium(3+) trinitrate hydrate, Trinitric acid scandium salt hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 440,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Sc(NO3)3·xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
230.97 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-701-5
NACRES:
NA.23
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
powder and chunks
4 440,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder and chunks
composition
Degree of hydration, ~4
reaction suitability
core: scandium
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.[H]O[H].[Sc]
InChI
1S/3CH3NO3.H2O.Sc/c3*1-5-2(3)4;;/h3*1H3;1H2;
InChI key
QXEUKQIDJOLTAC-UHFFFAOYSA-N
Application
Scandium(III) nitrate hydrate can be used as a precursor:
  • For the fabrication of dense and crack-free scandium-stabilized zirconia (ScSZ) thin films by electrostatic spray deposition technique.
  • To prepare scandium-incorporated indium oxide semiconductor which acts as an electron transport layer in a light-emitting field-effect transistor (LEFET).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
298123325899451266
form
powder and chunks
form
powder and chunks
form
powder, crystals or chunks
form
powder
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
-
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
reaction suitability
core: scandium
reaction suitability
core: samarium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: scandium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: scandium, reagent type: catalyst
composition
Degree of hydration, ~4
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scandium(III) nitrate hydrate
pictograms
Flame over circle
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 2
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)