Merck
325538
Dysprosium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CO2)3Dy · 4H2O
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-565-8
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Degree of hydration, ≤4
reaction suitability
core: dysprosium, reagent type: catalyst
SMILES string
CC([O-])=O.[Dy+3]
InChI
1S/3C2H4O2.Dy.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
AAGMOWMTSATFBV-UHFFFAOYSA-K
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)