Merck
324868
Potassium trimethylsilanolate
90%, technical grade
Synonyma:
Trimethylsilanol potassium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3SiOK
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.29
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
EC Number:
234-062-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3560282
Assay:
90%
Concentration:
≤100%
Form:
powder
Grade:
technical grade
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
powder
concentration
≤100%
mp
135-138 °C (lit.), 135-138 °C
SMILES string
[K+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI key
LBKJNHPKYFYCLL-UHFFFAOYSA-N
Application
Potassium trimethylsilanolate can be used as a reagent in the:
  • Hydrolysis of nitriles to primary amides.
  • Conversion of esters to carboxylic acids, and dialkyl phosphonates to their monoalkyl phosphonates.
  • Synthesis of E-alkenes, and nitrocefin.
It can also be used as a coupling promoter in cross-coupling reaction of aliphatic alkynylsilanols with aryl iodides.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)