Merck
324124
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
95%, solid
Synonyma:
SalPCl, Salicyl chlorophosphite
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H4ClO3P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
202.53
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1311951
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
bp
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
mp
36-40 °C (lit.)
functional group
phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClP1OC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C7H4ClO3P/c8-12-10-6-4-2-1-3-5(6)7(9)11-12/h1-4H
InChI key
BVOITXUNGDUXRW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one is used as a reagent:
  • In the phosphorylation and phosphitylation of alcohols.
  • In the formation of H-phosphonates which are commonly utilized in the synthesis of nucleotides.
  • To synthesize nucleoside triphosphates by treating with acyl protected nucleoside.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)