pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 940,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
H2C=CH(CH2)8OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.27
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39020322
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
EC Number:
235-878-6
MDL number:
Assay:
90%
Form:
liquid
1 940,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohligrade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
234-238 °C (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2
InChI key
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |
|---|---|
| assay 90% | assay 97% |
| bp 234-238 °C (lit.) | bp 234-238 °C (lit.) |
| density 0.876 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.876 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.447 (lit.) | refractive index n20/D 1.447 (lit.) |
| grade technical grade | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 9-Decen-1-ol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?