Přejít k obsahu
316385
Potassium fluoride on alumina
extent of labeling: 40 wt. % loading
greener alternative
Ekologičtější alternativa
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
KF
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: potassium
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
extent of labeling
40 wt. % loading
greener alternative category
SMILES string
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Green etherification reagent of choice according to Glaxo-Smith-Kline's reagent guide.
Synthesis of diaryl ethers, diaryl thioethers, and diarylamines mediated by potassium fluoride-alumina and 18-crown-6
Potassium fluoride loaded alumina can be used to catalyze:
  • Dehydration of alkyl and aryl aldoximes into nitriles may be catalyze by potassium fluoride loaded on alumina.
  • Palladium-catalysed reactions to prepare allylic thiol derivatives.
  • N-Alkylation of carboxamides.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)