pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
50 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 230,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724560
5 230,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m0/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-FUTKDDECSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay 96% | assay ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?