Merck
308102
N,N-Dimethylhexylamine
98%
Synonyma:
1-(Dimethylamino)hexane, N,N-Dimethyl-1-hexanamine, N,N-Dimethyl-n-hexylamine, N,N-Dimethylhexylamine, N-Hexyldimethylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)4CH2N(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
129.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-491-8
Beilstein/REAXYS Number:
1732757
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
density
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCN(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h4-8H2,1-3H3
InChI key
QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
General description
The free Salinomycin (Sali), that has selective toxicity to cancer stem cells (CSCs), was encapsulated into the nanoparticle along with the additive N,N-dimethylhexylamine.
Application
N,N-Dimethylhexylamine was used as ion-pairing agent to study the problem of poor retention of uridine diphosphate-linked intermediates on reverse phase media. It was also used in the determining the five monophosphate nucleotides (cytidine 5′-monophosphate, uridine 5′-monophosphate, adenosine 5′-monophosphate, inosine 5′-monophosphate and guanosine 5′-monophosphate) in baby foods.
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)