Přejít k obsahu
30725
Decyltrimethylammonium bromide
≥98.0% (NT)
Synonyma:
N,N,N-Trimethyl-1-decanaminium bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)9N(CH3)3(Br)
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
280.29
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-219-7
Beilstein/REAXYS Number:
3915222
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
reaction suitability
core: ammonium
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C13H30N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2,3)4;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PLMFYJJFUUUCRZ-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)