Přeskočit na
30658
trans-2-Decenal
≥95.0% (GC)
Synonyma:
(2E)-2-Decenal, (E)-2-Decenal, trans-2-Decen-1-al
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 170,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)6CH=CHCHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-474-2
Beilstein/REAXYS Number:
1704445
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
2 170,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
InChI key
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
General description
trans-2-Decenal is one of the compounds that contribute to the taste and odor problem in drinking water. It was determined in water samples by headspace solid-phase microextraction (SPME) coupled with gas chromatography-mass spectrometry[1]. It also shows strong nematicidal activity[2].
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W23660891309W430415
trans-2-Decenal analytical standard
Supelco
91309
trans-2-Decenal
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥95%
assay
≥96% (GC)
assay
≥95%
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
bp
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
bp
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
functional group
aldehyde
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-2-Decenal
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)