Přejít k obsahu
304468
N,N-Dibutylaniline
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5N[(CH2)3CH3]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
205.34
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
210-335-6
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
bp
269-270 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCN(CCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C14H23N/c1-3-5-12-15(13-6-4-2)14-10-8-7-9-11-14/h7-11H,3-6,12-13H2,1-2H3
InChI key
FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)