Merck
303348
Cyclopentadienyllithium
97%
Synonyma:
1,3-Cyclopentadiene lithium complex, Lithium cyclopentadienide, Lithium cyclopentadienylide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H5Li
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.03
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3535737
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reagent type: ligand
SMILES string
[Li]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
InChI key
JTVVTAXHEPEOQP-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful reagent for the preparation of metallocenes and cyclopentadienyl derivatives.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)