Merck
299634
6-(5H)-Phenanthridinone
technical grade
Synonyma:
NSC 11021, NSC 40943, NSC 61083
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H9NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
195.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-804-3
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
mp
290-292 °C (lit.)
SMILES string
O=C1Nc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO/c15-13-11-7-2-1-5-9(11)10-6-3-4-8-12(10)14-13/h1-8H,(H,14,15)
InChI key
RZFVLEJOHSLEFR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PARP1(142)
General description
6-(5H)-Phenanthridinone is an inhibitor of poly(ADP-ribose)polymerase (PARP)-1 activity. The ability of 6-(5H)-phenanthridinone to potentiate the effect of ionizing radiation on tumour cells was evaluated. Action of 6-(5H)-phenanthridinone, one of the most potent PARP inhibitor, on RDM4 murine lymphoma cells in culture was evaluated.
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of 5,6-dihydrophenanthridine sulfonamides
  • Oxidative coupling with diphenylacetylene
  • Direct copper acetate-catalyzed N-cyclopropylation of cyclic amides
Reactant involved in the synthesis and/or pharmacological activity of biologically active molecules including:
  • Potassium channel KV1.3 and IK-1 inhibitors
  • HIV-1 integrase inhibitors
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)