Přeskočit na
289892
Gallium(III) nitrate hydrate
crystalline, 99.9% trace metals basis
Synonyma:
Gallium trinitrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 650,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 400,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
29 200,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
172 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Ga(NO3)3 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
255.74 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-815-5
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
crystalline
Solubility:
H2O: slightly soluble(lit.), ethanol: slightly soluble(lit.)
4 650,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
crystalline
reaction suitability
core: gallium, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
110 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble(lit.), ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES string
O.[Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI key
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
General description
Gallium nitrate is the anhydrate salt of the naturally occurring heavy metal.[1]
Application
Gallium (III) nitrate hydrate can be used as a:
  • Catalyst in the epoxidation of olefins in presence of hydrogen peroxide.
  • Dopant in the preparation of ZnO nanorod arrays. The addition of Ga can improve the luminescence quality of ZnO nanorods.
  • Precursor to synthesize Ga-MCM-41 materials (mesoporous silicate molecular sieves). Ga-MCM-41 can act as a catalyst in the liquid-phase isomerization of α-pinene.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
211591229644254061
description
crystalline, 99.9% trace metals basis
description
crystals and lumps, 99.9% trace metals basis
description
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
description
99.99% trace metals basis
form
crystalline
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
form
solid
solubility
H2O: slightly soluble(lit.), ethanol: slightly soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
110 °C (dec.) (lit.)
mp
91 °C (lit.)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gallium(III) nitrate hydrate
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Best, Regarding product 289892, the linear formula is Ga(NO3)3 · xH2O. What is the measured/expected hydration? What is x? This is instrumental to know in order to make solutions of a certain molarity. Thanks a lot,
    1 answer
    1. The amount of water (number of hydrates) present in this product is not determined, however, it can be determined based on the amount of Gallium present.
      Below is a formula shown in the image below, a calculation can be performed knowing the amount of metal (indicated i in the lost specific Certificate of Analysis):
      For example:
      % Gallium - 18.1% // amount of water is x = 7
      Calculation: x = [(100 x 69.72 x 1) - (18.1 x 255.74)] / (18.1 * 18.01) = (6972 - 4628.89) / (325.98) = 7.19 = 7