Merck
288411
2-Acetylthiazole
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H5NOS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
127.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-134-5
Beilstein/REAXYS Number:
109803
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
89-91 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1nccs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H,1H3
InChI key
MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Acetylthiazole is one of the components of wine and was quantified by GC-MS. It is also found in volatile oil from Boletopsis leucomelas (Pers.) Fayod.
Application
2-Acetylthiazole was used in the preparation of triazolothiazoles, chiral alcohols and in aldol condensation reactions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Acetylthiazole
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
172.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
78 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)