Merck
285072
5-Amino-2-naphthalenesulfonic acid
≥95%
Synonyma:
1-Amino-6-naphthalenesulfonic acid, 1-Amino-6-sulfonaphthalene, 1-Naphthylamine-6-sulfonic acid, 5-Naphthylamine-2-sulfonic acid, 6-Sulfo-1-naphthylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC10H6SO3H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
223.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-351-2
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
solubility
soluble 100 mg/mL, clear, brown (1N NH4OH)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Nc1cccc2cc(ccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
InChI key
UWPJYQYRSWYIGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
The crystal structure of 5-amino-2-naphthalenesulfonic acid (1,6-Cleve′s acid) depicted the presence of a sulfonate-aminium group zwitterion.
Application
5-Amino-2-naphthalenesulfonic acid (1,6-Cleve′s acid) was used in the synthesis of nitrate reductase and detection of nitrate reduction by anaerobic bacteria.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)