Merck
284416
Ethyl hydrocinnamate
99%
Synonyma:
Ethyl 3-phenylpropionate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH2CH2COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-966-6
Beilstein/REAXYS Number:
1910432
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
247-248 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
SMILES string
CCOC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
InChI key
JAGZUIGGHGTFHO-UHFFFAOYSA-N
General description
The transesterifcation reactions of ethyl hydrocinnamate with various alcohols have been studied. It is one of the major components of B. dracunculifolia.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)