Přejít k obsahu
281646
2,3-Bis(2-pyridyl)pyrazine
98%
Synonyma:
2,3-Di-2-pyridylpyrazine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H10N4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
manufacturer/tradename
ECACC
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2nccnc2-c3ccccn3
InChI
1S/C14H10N4/c1-3-7-15-11(5-1)13-14(18-10-9-17-13)12-6-2-4-8-16-12/h1-10H
InChI key
WTZDTUCKEBDJIM-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Bis(2-pyridyl)pyrazine (dpp) has been employed:
  • as building block for supermolecular molecules
  • in the preparation of luminescent complexes Ru(bpy)2(dpp)2+ and (bpy)2Ru-(dpp)Ru(bpp)24+ [bpy=2,2′-bipyridine]
  • in the preparation of binary and ternary systems with V(IV)O and Cu(II) ions
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)