Přeskočit na
27734
Palmitic acid
≥98% palmitic acid basis (GC), flakes, powder or crystals, suitable for thin layer chromatography (TLC), gas chromatography (GC)
Synonyma:
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 840,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)14COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
256.42
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-312-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
607489
Assay:
≥98% palmitic acid basis (GC)
Form:
flakes, powder or crystals
1 840,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Palmitic acid, ≥98% palmitic acid basis (GC)
vapor pressure
10 mmHg ( 210 °C)
Quality Segment
assay
≥98% palmitic acid basis (GC)
form
flakes, powder or crystals
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤1% stearic acid (GC)
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.), 62-65 °C
acid value
≤240
iodine value
≤0.5
saponification value
≤240
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Palmiticacid (C16:0) is a saturated fatty acid commonly found in various naturalsources, such as animal fats and plant oils.
Application
Palmitic acid may be employed in the preparation of palmitic anhydride, via reaction with dicyclohexylcarbodiimide (DCC) in carbon tetrachloride.[1] It undergoes deoxygenation in the presence of 4%wt Pd/C mesoporous catalyst at 300°C and pressure of 17bar of 5% H2 in argon. Aliphatic chain length hydrocarbons containing one less carbon than the corresponding acid were obtained as major products.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P0500PHR1120W283215
Palmitic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1120
Palmitic acid
assay
≥98% palmitic acid basis (GC)
assay
≥99%
assay
-
assay
98%
form
flakes, powder or crystals
form
powder
form
-
form
crystals or chunks
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤1% stearic acid (GC)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
vapor pressure
10 mmHg ( 210 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 210 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 210 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 210 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
235.4 °F
flash_point_c
113 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)