Přejít k obsahu
272264
1-(3-Aminopropyl)imidazole
≥97%
Synonyma:
1-(3-Aminopropanyl)imidazole, 3-(1-Imidazolyl)propylamine, 3-(1H-Imidazol-1-yl)propylamine, 3-(Imidazol-1-yl)propylamine, N-(3-Aminopropyl)imidazole, N-[3-(1H-Imidazol-1-yl)propyl]amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H11N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
125.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
225-730-9
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCCn1ccnc1
InChI
1S/C6H11N3/c7-2-1-4-9-5-3-8-6-9/h3,5-6H,1-2,4,7H2
InChI key
KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(3-Aminopropyl)imidazole was used in the synthesis of pH-sensitive polyaspartamide derivatives. It was also used in the preparation of pH-sensitive amphiphilic polymers with different degrees of octaceylamine (C18) substitution by graft reaction.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
309.2 °F
Bod vzplanutí (°C)
154 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)