Merck
268534
3-Hydroxy-2-methylpyridine
99%
Synonyma:
2-Methyl-3-pyridinol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
109.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-327-3
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
168-169 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ncccc1O
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-6(8)3-2-4-7-5/h2-4,8H,1H3
InChI key
AQSRRZGQRFFFGS-UHFFFAOYSA-N
General description
Vitamin B6 is an active 3-hydroxy-2-methylpyridine derivative.
Application
3-Hydroxy-2-methylpyridine was used in the synthesis of pyrimidine.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)