Merck
267635
Zinc
shot, 5 mm, 99.999% trace metals basis
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Zn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
65.39
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141750
EC Number:
231-175-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
shot
reaction suitability
core: zinc
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
particle size
5 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
crystal growth
electroplating
semiconductor synthesis
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)