Merck
257540
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine copper(II)
Dye content ~95 %
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C36H44CuN4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
596.31
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~95%
λmax
399 nm
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Cu]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Cu/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChI key
WYWUPEFEFRBNGN-XTPDIVBZSA-N
General description
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine metalates with copper (II) to form 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine copper(II). CuOEP was used to prepare a mixed adlayer with cobalt phthalocyanine, by immersing an Au(111) substrate.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)