Merck
255289
m-Cymene
99%
Synonyma:
1-Isopropyl-3-methylbenzene, 3-Isopropyltoluene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4CH(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-617-9
Beilstein/REAXYS Number:
1851357
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
4 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), water: insoluble(lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-8H,1-3H3
InChI key
XCYJPXQACVEIOS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-Cymene
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)