Přejít k obsahu
24880
5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol
≥95.0% (HPLC)
Synonyma:
5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, Clioquinol, Iodochlorhydroxyquin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H5ClINO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
305.50
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-984-4
Beilstein/REAXYS Number:
153637
MDL number:
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
solubility
dioxane: soluble 0.5 g/10 mL, clear, faintly yellow to yellow
functional group
chloro, iodo
SMILES string
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChI key
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol is an antibiotic with metal-binding properties and exhibits anticancer activity in vitro and in vivo. 5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol, its glucuronide and sulfate in serum, urine and milk has been quantitated by gas chromatography.
Application
5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol has been used in analysis of intracellular free zinc ions with the FluoZin-3 probes using fluorescence microscopy.
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)