Merck
247359
2-Acetylpyrrole
ReagentPlus®, 99%
Synonyma:
Methyl 2-pyrrolyl ketone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
109.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-016-2
Beilstein/REAXYS Number:
1882
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
bp
220 °C (lit.)
mp
88-93 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5(8)6-3-2-4-7-6/h2-4,7H,1H3
InChI key
IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Acetylpyrrole undergoes alkylation reaction with alkyl iodide in benzene/solid KOH system in the presence of 18-crown-6 to yield the corresponding 1-alkyl derivative.
Application
2-Acetylpyrrole has been used in the synthesis of 2-acetyl-1-pyrroline.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)