O této položce
Lineární vzorec:
H2NC6H4SO2NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
172.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-988-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliassay
98%
form
solid
mp
155-157 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChI key
YAZSBRQTAHVVGE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), CA5A(763), CA5B(11238), CA9(768)
mouse ... Car13(71934)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?