Přejít k obsahu
233366
Dichloromethane-d2
"100%", 99.96 atom % D
Synonyma:
Dideuteromethylenechloride, Methylene chloride-d2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CD2Cl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
86.94
UNSPSC Code:
12142201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-776-0
Beilstein/REAXYS Number:
1733318
MDL number:
Isotopic purity:
99.96 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
25.59 psi ( 55 °C), 7.63 psi ( 20 °C)
isotopic purity
99.96 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
packaging
ampule of 10 × 0.5 mL, glass bottle of 5 g
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
density
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane-d2
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1665-00-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)